Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Funnel, with long stem, Bunsen Funnel
A funnel enables a clean decanting and filtering of liquids. In addition, the Bunsen funnel has a long handle.
274.00€ - 356.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Da utilizzare con (applicazione) | Decanting and filtration of liquids of different densities; The spillage of substances is avoided; Filtering |
Quantità | 10/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11756173
|
DWK Life Sciences
213533306 |
55 mm |
275.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11766173
|
DWK Life Sciences
213533803 |
70 mm |
274.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11776173
|
DWK Life Sciences
213534105 |
80 mm |
356.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Transferring liquids and solids is a common working method. In this activity the funnel is used, which due to its shape can absorb a relatively large amount of liquid or solid and transfer it through a constriction into a vessel with a small opening. Funnels are available in different sizes and designs, selected according to their application.
- With long stem
- Bunsen funnel
- Fired-on, highly durable white print
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Autoclavable | |
Decanting and filtration of liquids of different densities; The spillage of substances is avoided; Filtering | |
10/Pk. |