Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Funnel, with short stem
A funnel enables a clean transfer and filtration of liquids.
72.55€ - 389.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Autoclavabile | Yes |
Da utilizzare con (applicazione) | Decanting and filtration of liquids; The spillage of substances is avoided; Filtering |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11772352
|
DWK Life Sciences
213513304 |
55 mm |
188.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11782352
|
DWK Life Sciences
213514103 |
80 mm |
197.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11792352
|
DWK Life Sciences
213514609 |
100 mm |
214.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11702362
|
DWK Life Sciences
213515708 |
150 mm |
389.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10455651
|
DWK Life Sciences
213516104 |
200 mm |
92.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10323721
|
DWK Life Sciences
213516901 |
300 mm |
180.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11736153
|
DWK Life Sciences
213512805 |
45 mm |
154.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11746153
|
DWK Life Sciences
213513801 |
70 mm |
186.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13197164
|
DWK Life Sciences
213512308 |
35 mm |
123.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11756153
|
DWK Life Sciences
213515108 |
120 mm |
266.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10758551
|
DWK Life Sciences
213515905 |
180 mm |
72.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Transferring liquids and solids is a common working method. In this activity the funnel is used, which due to its shape can absorb a relatively large amount of liquid or solid and transfer it through a constriction into a vessel with a small opening. Funnels are available in different sizes and designs, selected according to their application.
- With short stem
- Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using a filter paper
- Fired-on, highly durable white print
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Yes | |
Decanting and filtration of liquids; The spillage of substances is avoided; Filtering |