Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gas Distribution Tube
Gas is introduced into a liquid via the gas distribution tube for cleaning. The molten glass filter plate produces as small gas bubbles as possible and thus a large contact surface with the liquid.
259.00€ - 302.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Center-Mounted Filter Bowl
Da utilizzare con (applicazione) Reactions between gases and liquids; Purification of gas mixtures; Filtering; Version with side or centrally mounted filter cup available
Quantità 5/Pk.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Porosità Diameter (Metric) Outside Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Porosità Diameter (Metric) Outside Prezzo Quantità e disponibilità  
15212059
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
258561007
0 9 mm
259.00€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15222059
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
258561101
1 9 mm
259.00€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15232059
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
258561204
2 9 mm
259.00€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15242059
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
258562106
1 11 mm
302.00€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For gas filtration and cleaning, gas washing bottles are required which consist of a gas distribution tube, a suitable bottle and a gas outlet opening. In this test setup, the gas is forced to flow through a liquid before it is released. The gas distribution pipe is immersed in the liquid for this purpose, the gas interferes through it and impurities of the gas are bound in the liquid. The gas is cleaned or washed so to speak. A filter disk in the gas distribution tube creates air bubbles that are as small as possible and thus form as large a contact area as possible.
  • The introduced gas flow is divided into small bubbles by means of a built-in glass distribution tube
  • Larger contact surface due to small bubbles of the gas flow
  • Fired-on, highly durable white print
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (3.3)
Center-Mounted Filter Bowl
Reactions between gases and liquids; Purification of gas mixtures; Filtering; Version with side or centrally mounted filter cup available
5/Pk.