Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Gas Sampling Tube
76.90€ - 144.16€
Specifica
Materiale | Duran Glass |
---|---|
Tipo | Gas Sampling Tube |
Certificazione/Conformità | DIN 12473-1 |
Quantità | 1 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10737181
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05680170 |
1000 mL |
144.16€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10221851
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05680043 |
150 mL |
76.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10057970
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05680058 |
500 mL |
83.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10796981
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05680152 |
350 mL |
94.29€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Duran Glass | |
Gas Sampling Tube | |
DIN 12473-1 | |
1 Pack |