Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ GL 45 HPLC Multiport Connector Caps, for use with DURAN™ HPLC Reservoir Bottles
DURAN™ GL 45 HPLC Multiport Connector Caps reduce VOC exposure in the laboratory due to improperly sealed solvent reservoirs. Made of PTFE they feature three ports for PTFE tubing.
Marca:  DWK Life Sciences™ 292312801
77.14 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 15869007
  • 81.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Product Type: HPLC Multiport Connector Cap
  • Thread: GL 45
  • Material (Body): PTFE
  • Color: Blue/White
  • Number of Ports: 3
  • Port Diameter: ID 3.2 mm (0.125 in.)
  • Supplied with: 3 x ETFE plugs (1/4 in. -28) and 1 x TFE/propylene o-ring
Specifica
Specifica
3 x ETFE plugs, 1 x TFE/propylene o-ring
HPLC Multiport Connector Cap
3
DURAN™ HPLC Reservoir Bottles
Not Autoclavable
HPLC
Blue, White
PTFE, ETFE, TFE, Propylene
GL 45