Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Coil Condenser
Duran™ Glass Coil Condensers made of DURAN™ tubing.
124.02€ - 154.76€
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN 12593 and in addition to DIN |
---|---|
Materiale | Duran Glass |
Tipo | Coil Condenser |
Da utilizzare con (applicazione) | For condensing vapors |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza camicia (sistema metrico) | Nessun giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza camicia (sistema metrico) | Nessun giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10395781
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250201 |
160 mm | NS 14/23 |
124.02€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10204391
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250303 |
250 mm | NS 24/29 |
143.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10003922
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250204 |
160 mm | NS 29/32 |
124.02€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10732342
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250404 |
400 mm | NS 29/32 |
154.76€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10695031
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250304 |
250 mm | NS 29/32 |
143.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Duran™ Glass
Specifica
DIN 12593 and in addition to DIN | |
Coil Condenser | |
1 Ea. |
Duran Glass | |
For condensing vapors |