Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glass Columns acc. to Vigreux
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Lunghezza (sistema metrico):
200mm
300mm
600mm
Include:
NS socket and NS cone
With removable glass jacket
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Include | NS socket and NS cone |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300mm |
| Tipo | Columns acc. to Vigreux |
| Materiale | Duran Glass |
| Quantità | 1Each |
| Giunto rastremato standard | NS 29/32 |