Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Dimroth Condensers
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05240404
Codice prodotto. 10017810
  • 143.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
DIN 12591 and in addition to DIN standard
For condensing vapors
1 Each
Duran Glass
Cooling Surface: 740cm2
400 mm
29/32
Dimroth Condenser