Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Dimroth Condensers
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05240302
Codice prodotto. 10642472
  • 132.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
DIN 12591 and in addition to DIN standard
For condensing vapors
1 Each
Duran Glass
Cooling Surface: 440cm2
250 mm
19/26
Dimroth Condenser