Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Glass Stirrer
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Flask, 10,000 mL
Flask, 100 mL
Flask, 1000 mL
Flask, 2000 mL
Flask, 250 mL
Flask, 250/500 mL
Flask, 250/500 mL, 10 GL Thread
Flask, 4000/5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Duran™ Glass
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flask, 2000 mL |
| Product Type | Stirrer |
| Materiale | Glass |