Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Glass Stirrer
Codice prodotto. 11576834
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Flask, 10,000 mL
Flask, 100 mL
Flask, 1000 mL
Flask, 2000 mL
Flask, 250 mL
Flask, 250/500 mL
Flask, 250/500 mL, 10 GL Thread
Flask, 4000/5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11576834
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 06307001
Glass Stirrer made of Duran™ glass.
  • Duran™ Glass
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flask, 100 mL
Product Type Stirrer
Materiale Glass