Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Glass Stopcock for Aspirator Bottles, Standard Taper Ground Cone
Stopcock with glass key and a ground cone for Aspirator bottles
84.35€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Controlled dispensing of liquids and reagents |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
N. per confezione | 1/Pk. |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10686161
|
DWK Life Sciences
241480401 |
5000 to 20,000 mL |
84.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Aspirator stopcock with glass key and a ground cone to fit the socket side-arm of DURAN™ aspirator bottles.
- All glass construction
- Tight closure due to standard ground joint
Specifica
Controlled dispensing of liquids and reagents | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
1/Pk. | |
Not Autoclavable |