Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni con collo medio Duran™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
31 mm
45 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
Giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Manufactured from Duran™ glass
- Complies with DIN EN ISO 4797 standards
- Includes conical ground joint
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4797 |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Stile collo | Medio |
| Giunto rastremato standard | NS 14/23 |
| Forma del fondo | Rotondo |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 51 mm |