Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Nitrogen Tube
85.91€ - 90.47€
Specifica
Materiale | Duran Glass |
---|---|
Tipo | Nitrogen Tube |
Include | Cone and NS stopcock |
Quantità | 1 Pack |
Produktcode | Marke | Capacità (sistema metrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Capacità (sistema metrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10366211
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03370237 |
100 mL |
90.47€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10737141
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03370222 |
25 mL |
85.91€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Spezifikation
Duran Glass | |
Nitrogen Tube | |
Cone and NS stopcock | |
1 Pack |