Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Open Topped Screw Cap, Central Aperture, Red PBT
92.36 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Descrizione
Open topped cap with central aperture suitable for use with bromobutyl stoppers, silicone piercing septa or glassware connections. More chemically resistant than PP cap.
- Compatible with GL bottle threads
- Red PBT offers high temperature and chemical resistance
- Glass reinforced PBT offers high strength
Specifica
Colore | Red |
Diametro (sistema metrico) interno | Bore Size 34 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Aseptic reagent delivery and culture sampling using a syringe and needle |
Materiale | PBT |
Quantità | 10/Pk. |
Materiale della vite | Polybutylene Terephthalate (PBT) with glass fiber |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 45 |
Autoclavabile | Autoclavable |
Product Type | Open Top Screw Cap |
Materiale chiusura | PBT with Glass Fiber |