Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Round Bottom Flask, with standard ground joint
Round flasks are used for reactions of all kinds, e.g. using heat during distillation or extraction, as receiving flasks, for freezing or in vacuum apparatus.
140.00€ - 595.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Distillation; Extraction; Connection to other glass vessels; Heating; Suitable for heating baths and mantles; Evaporation of liquids; Suitable for mounting on tripods; Drying of materials; Volume sizes 25 mL (NS 19/26), 50 mL (NS 24/29 and NS 29/32), 500 mL (NS 45/40), 1000 mL (NS 45/40) and 2000 mL (NS 45/40) are not accordting to DIN ISO |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11766183
|
DWK Life Sciences
241701907 |
50 mL | NS 29/32 | ||||||
11776183
|
DWK Life Sciences
241702706 |
100 mL | NS 29/32 |
211.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11786183
|
DWK Life Sciences
241703702 |
250 mL | NS 29/32 |
243.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15611265
|
DWK Life Sciences
241704604 |
500 mL | NS 29/32 |
290.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15824508
|
DWK Life Sciences
241705609 |
1000 mL | NS 29/32 |
339.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11716193
|
DWK Life Sciences
241706305 |
2000 mL | NS 29/32 |
550.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15211879
|
DWK Life Sciences
241705703 |
1000 mL | NS 45/40 |
407.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10102031
|
DWK Life Sciences
241707207 |
4000 mL | NS 45/40 |
140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11726888
|
DWK Life Sciences
241701307 |
25 mL | NS 14/23 |
168.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15291859
|
DWK Life Sciences
241701401 |
25 mL | NS 19/26 |
186.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15241869
|
DWK Life Sciences
241702509 |
100 mL | NS 14/23 |
201.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15251869
|
DWK Life Sciences
241702603 |
100 mL | NS 24/29 |
210.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15261869
|
DWK Life Sciences
241703608 |
250 mL | NS 24/29 |
242.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15291869
|
DWK Life Sciences
241704707 |
500 mL | NS 45/40 |
363.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15221869
|
DWK Life Sciences
241702003 |
50 mL | NS 14/23 |
186.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15201879
|
DWK Life Sciences
241705403 |
1000 mL | NS 24/29 |
337.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15221879
|
DWK Life Sciences
241706408 |
2000 mL | NS 45/40 |
595.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15231869
|
DWK Life Sciences
241702406 |
100 mL | NS 19/26 |
201.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15281869
|
DWK Life Sciences
241704407 |
500 mL | NS 24/29 |
286.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15201869
|
DWK Life Sciences
241701701 |
50 mL | NS 19/26 |
201.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15211869
|
DWK Life Sciences
241701804 |
50 mL | NS 24/29 |
201.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Due to their versatile application possibilities, round bottom flasks are widely used in the laboratory environment. Round flasks and the media they contain can be heated e.g. by heating hoods or liquid baths or cooled by a cold bath. However, selective warming or cooling must be avoided. Due to their shape, round bottom flasks are also suitable for vacuum applications. However, care must be taken to ensure that the glass surface is free of defects (no stops, deep scratches, etc.). The standard ground joint allows a precise connection to other ground joint components such as columns, thermometers, drip funnels, etc.
- Tight closure due to standard ground joint
- Fired-on, highly durable white print
- The geometry permits very uniform heating
- Closable with glass and plastic stopper
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Distillation; Extraction; Connection to other glass vessels; Heating; Suitable for heating baths and mantles; Evaporation of liquids; Suitable for mounting on tripods; Drying of materials; Volume sizes 25 mL (NS 19/26), 50 mL (NS 24/29 and NS 29/32), 500 mL (NS 45/40), 1000 mL (NS 45/40) and 2000 mL (NS 45/40) are not accordting to DIN ISO | |
Autoclavable |