Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Separating Funnel, spherical, heavy-duty version
The separating funnel enables the separation of immiscible liquids (liquid-liquid extraction).
162.00€ - 738.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Da utilizzare con (applicazione) | Phase separation; Liquid-liquid extraction |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10363751
|
DWK Life Sciences
242915403 |
1000 mL |
223.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10202061
|
DWK Life Sciences
242916605 |
2500 mL |
313.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10373751
|
DWK Life Sciences
242917301 |
5000 mL |
480.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10445601
|
DWK Life Sciences
242918606 |
10,000 mL |
738.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10530042
|
DWK Life Sciences
242914407 |
500 mL |
194.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10520042
|
DWK Life Sciences
242913608 |
250 mL |
162.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
A separating funnel has the shape of a pointed flask with a drain cock at its tip. The separating funnel is used for the liquid-liquid extraction of two immiscible liquids (substance separation process) and can thus also be used for cleaning processes. The liquid with the higher density collects in the lower part of the vessel and can be drained via the drain cock. The printed scale allows an exact volume determination.
- Spherical
- With standard ground stopcock and standard ground stopper
- Heavy-duty version
- Fired-on, highly durable white print
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Autoclavable | |
Phase separation; Liquid-liquid extraction | |
1 Ea. |