Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Sprayer Heads
49.34€ - 57.51€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10509751
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05470004 |
100 mL |
49.34€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11973531
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05470605 |
6 mL |
55.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11516914
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05471205 |
12 mL |
57.51€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Duran Glass | |
1/Pk. | |
Sprayer Head |