Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ 'T' Shaped Tubing Connectors
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01600508
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Tubing Connector | |
Autoclavable | |
115 mm | |
T |
8 mm | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
1 Pack |