Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Test Tube, with beaded rim or straight rim
Test tubes are universal cylindrical laboratory glassware with a round bottom that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
46.30€ - 142.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Da utilizzare con | Heating of small amounts; Pretreatments; Storage and transport of small amounts of liquid |
Con bordo | Straight Rim |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10508121
|
DWK Life Sciences
261310809 |
6 mL |
54.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10612781
|
DWK Life Sciences
261311308 |
16 mL |
79.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10716811
|
DWK Life Sciences
261312107 |
21 mL |
89.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10393411
|
DWK Life Sciences
261312304 |
32 mL |
128.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10403161
|
DWK Life Sciences
261312801 |
40 mL |
127.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10577731
|
DWK Life Sciences
261310106 |
2 mL |
46.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10445411
|
DWK Life Sciences
261310303 |
4 mL |
52.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10211721
|
DWK Life Sciences
261311608 |
17 mL |
88.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10038170
|
DWK Life Sciences
261313309 |
55 mL |
81.45€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10100551
|
DWK Life Sciences
261313609 |
70 mL |
90.05€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10068180
|
DWK Life Sciences
261313806 |
100 mL |
142.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10538311
|
DWK Life Sciences
261311102 |
8 mL |
61.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10493151
|
DWK Life Sciences
261312604 |
34 mL |
114.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11670029
|
DWK Life Sciences
261311205 |
9 mL |
71.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for these work. Reaction controls, test series and preliminary samples are usually carried out in test tubes due to the small amounts of substance removed.
- Thick-walled and therefore mechanically very resistant
- Available with beaded rim or straight rim
- With round bottom
- Fired-on, highly durable white ceramic
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Heating of small amounts; Pretreatments; Storage and transport of small amounts of liquid | |
Straight Rim | |
Autoclavable |