Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ TILT Bottle Tag, GL 56, Silicone Rubber
Simple colour coding for DURAN™ TILT bottles.
35.70€
Specifica
Materiale | Silicone |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | color coding and identification; Attachment of the protective Light Shield |
N. per confezione | 20/Pk. |
Dimensioni filo | GL 56 |
Autoclavabile | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15503547
|
DWK Life Sciences
292435626 |
Orange |
35.70€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15513547
|
DWK Life Sciences
292435634 |
Yellow |
35.70€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15523547
|
DWK Life Sciences
292435659 |
Blue |
35.70€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15533547
|
DWK Life Sciences
292435667 |
Purple |
35.70€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
The Bottle Tags can be used on their own for colour identification or to secure the protective Light Shield around the bottle. The GL 56 Bottle Tags are available in four colours: orange, yellow, blue and purple.
- The Bottle Tags can be used for colour identification or to secure the protective Light Shield around the bottle
- The elastic Bottle Tags can be easily and securely attached around the neck, even with the screw cap in place
- Feature a graspable tab that makes them easy to remove with bare or gloved hands
- Chemically robust, heat resistant and reusable
Specifica
Silicone | |
20/Pk. | |
Yes |
color coding and identification; Attachment of the protective Light Shield | |
GL 56 |