Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube with two Hose Connections
For attaching to a wide variety of apparatus.
168.00€ - 354.00€
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15854508
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286021004
6 mm
168.00€
pezzi 250
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15864508
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286021407
8 mm
354.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15874508
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286021604
7 mm
354.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15961501
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286022206
9 mm
178.00€
pezzi 250
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15894508
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286023202
11 mm
229.00€
pezzi 250
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15884508
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286022403
10 mm
229.00€
pezzi 250
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15804518
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286024404
14 mm
173.00€
pezzi 125
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15252109
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286023605
12 mm
244.00€
pezzi 250
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Hoses can be connected to laboratory apparatus via DURAN™ tube nozzles. There is always a risk of injury due to glass breakage when dismantling tightly fitted hoses from glass olives. DWK therefore recommends the use of DURAN™ glass threads with plastic nozzles.
  • Hose olives enable the connection of hoses to laboratory apparatuses
  • Glass articles for further processing