Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pesafiltri Duran
Click to view available options
Standard Taper Joint: NS 40/12; Height: 25mm; Capacity: 15mL
Descrizione
- With interchangeable NS stopper or cap
- With inscription label
- With fused-in size (mm) and capacity (mL)
- Available in high- or low-forms
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
Forma | Low |
Include | Tappo NS intercambiabile, etichetta con dicitura |
Quantità | Confezione da 6 |
Numero stopper | NS 40/12 |
Linea di prodotti | Bottiglia |
Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
Product Type | Bottiglia per pesata |