Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vacuum Receiver Adapter, bent, with 2 standard ground joints, and screw-on plastic hose connection
The receiver adapter is suitable for transferring the distillate from the condenser to the receiving flask.
55.70€ - 66.05€
Specifica
Descrizione | Autoclavable |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Distillation |
Si adatta al diametro interno del tubo (sistema metrico) | 8.6 mm |
Materiale | Borosilicate Glass (3.3), PBT, Polypropylene, Silicone |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10069940
|
DWK Life Sciences
241302105 |
NS 14/23 |
55.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10385191
|
DWK Life Sciences
241304603 |
NS 29/32 |
66.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10633792
|
DWK Life Sciences
241303401 |
NS 24/29 |
61.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Part of a distillation assembly is, among other things, the receiver adapter, which is connected downstream at the end of the condenser and guides the distillate into the receiving flask.
- Tight closure due to standard ground joint
- Bent
- With two standard ground joint and screw-on plastic hose connection
- Fired-on, highly durable white print
Specifica
Autoclavable | |
8.6 mm | |
1 Ea. |
Distillation | |
Borosilicate Glass (3.3), PBT, Polypropylene, Silicone |