Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Watch Glass Dish, fused rim
The concave shape of the watch glass dish allow working in very small quantities (e.g. for pretreatments) and covering laboratory glassware with wide openings.
55.05€ - 306.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Da utilizzare con (applicazione) | Weighing; Covering; Pretreatments; Drying of materials; Available in Boro 3.3 or soda-lime glass |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11786592
|
DWK Life Sciences
213212408 |
40 mm |
97.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11796592
|
DWK Life Sciences
213213207 |
50 mm |
108.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11706602
|
DWK Life Sciences
213213404 |
60 mm |
117.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11716602
|
DWK Life Sciences
213214109 |
80 mm |
128.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11726602
|
DWK Life Sciences
213214606 |
100 mm |
146.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11756612
|
DWK Life Sciences
213215208 |
125 mm |
159.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11766612
|
DWK Life Sciences
213215705 |
150 mm |
203.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11716153
|
DWK Life Sciences
213216101 |
200 mm |
306.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10202121
|
DWK Life Sciences
213216607 |
250 mm |
55.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
The multitude of different work steps in the laboratory environment demands a multitude of universally applicable glassware. These glass devices usually have a very simple shape and are characterized by their versatility. Watch glasses, for example, are concave curved. The small trough created in this way allows liquids or solids to be filled in.
- Reduced risk of injury due to fused rim
Specifica
Autoclavable | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Weighing; Covering; Pretreatments; Drying of materials; Available in Boro 3.3 or soda-lime glass |