missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Charged Durapore™ Membrane Filter, 0.22 μm
Recommended when maximum recovery is important
Marca: Merck CCGL09025
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Durapore™ membranes provide high flow rates and throughput, low extractables and broad chemical compatibility. Hydrophlic Durapore™ membrane binds far less protein than nylon, nitrocellulose, or PTFE membranes.Features & Benefits
- Available in several pore sizes (both hydrophilic and hydrophobic varieties) to suit your application needs
- Durapore™ membrane filters have very low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
Specifica
Screen Filter | |
PVDF | |
90 mm |
0.22 μm | |
25Pack |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto