Learn More
Brady™ Etichette DuraSleeve per M710 M610 M611 - Bulk
Inserti Rigid DuraSleeve, bulk, per M611, M610 e M710
195.00€ - 390.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Non-adhesive |
---|---|
Finitura | Gloss |
Formato | Tape |
Materiale | Vinyl |
Product Type | Wire and Cable Markers |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17868044
|
Brady™
312135 |
White | 4.4 x 30 mm |
195.00€
pezzi 2500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17837874
|
Brady™
312132 |
Yellow | 4.4 x 16 mm |
390.00€
pezzi 5000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
- Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Specifica
Non-adhesive | |
Tape | |
Wire and Cable Markers | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
1 Label | |
-40°C to +70°C | |
0.249 mm |
Gloss | |
Vinyl | |
Non-sterile | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
-40°F to +158°F | |
0.0098 in. | |
0.17 in. |