Learn More
Brady™ Inserti marcafili DuraSleeve per M611, M610 e M710
Inserti marcafili DuraSleeve per M611, M610 e M710
Marca:  Brady™ 312097
Codice prodotto. 17877984
  • 73.80€ / pezzi 1500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Brady™ DuraSleeve™ markers create a durable legend
  • DuraSleeve™ wire marking system provides printable inserts that can easily be inserted into a clean carrier
  • Legend can be changed before or after termination
Specifica
Specifica
M6-30x4.2-7597-WT
White
Label
Wire and Cable Markers
Wire and Cable Labeling
1 Label
Rectangle
-40°C to +100°C
0.2 mm
0.165 in.
30 mm
Non-adhesive
Matte
Polyethylene
Non-sterile
Brady™ M610, M710, M611, BMP61, BMP71
150 Labels
-40°F to +212°F
0.008 in.
4.2 x 30 mm
1.18 in.