Learn More
Berkshire™ Durx™ 770 panni per camera bianca
Durx™ 770 è un panno non tessuto di cellulosa/poliestere consigliato per ambienti di Classe ISO 5 e superiori composto da una miscela non tessuto idroaggrovigliata di 55% cellulosa e 45% poliestere.
Marca: Berkshire™ DR770070712
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.71400kg
Descrizione
Binder treatment reduces particle and fiber generation. It can be used for cleaning and maintenance in laboratories, aerospace, electronics, food processing, photo processing, and semiconductor, circuit board, pharmaceutical, and biomedical device manufacture.Specifica
Polyester Cellulose | |
Knife-Cut | |
ISO Class 5-8 |
Nonwoven | |
18 x 18 cm |