Learn More
Ansell™ Duzmor™ Plus 87-600 Series Natural Rubber Latex Immersion Gloves
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Made from unsupported natural rubber
- Reduces risk of allergic reactions
- Unflocked liner
- Fishscale grip
- Bisque fingertip grip
- Pinked cuff
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Rubber Latex |
| Materiale polso | Natural Rubber Latex |
| Coating Material | Natural Rubber Latex |
| Laboratory/Cleanroom Use | Sì |
| Latex Free | No |
| Product Type | Immersion Gloves |
| Size | 7 |
| Stile | 87-600 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.43 mm |
| Colore polso guanto | Natural |
| Vedi altri risultati |