Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 405 NHS Ester
Label antibodies or other proteins as probes for fluorescence imaging assays with the full spectral range of NHS ester-activated DyLight Dyes.
284.00€ - 417.00€
Specifica
Descrizione DyLight 405 NHS Ester
Product Type Dye
Solubilità DMF (Dimethylformamide)
Content And Storage Store desiccated at -20°C, protected from light.
Reattività chimica Amine
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10638304
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
46400
DyLight 405 NHS Ester 1 mg
417.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11839370
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
46401
DyLight 405 NHS Ester 5 x 50 μg
284.00€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Amine-Reactive DyLight Dyes are NHS ester-activated DyLight Fluors for fluorescent labeling of antibodies and other proteins to be used as molecular probes for cellular imaging and other fluorescence detection methods.
The DyLight Dyes exhibit higher fluorescence intensity and photostability than Alexa™, CyDye™ and LI-COR™ Dyes in many applications and remain highly fluorescent over a broad pH range (pH 4-9). Additionally, the water solubility of the DyLight Dyes allows a high dye-to-protein ratio without precipitation during conjugation.
Highlights:
  • Brightness: high-fluorescence intensity provides outstanding sensitivity and requires less conjugate
  • Photostability: exceptional resistance to photobleaching enables fluorescence imaging under the most demanding conditions (e.g., structured illumination, 4pi microscopy)
  • Instrument compatibility: emission spectra match the principal output wavelengths of common fluorescence instrumentation
Specifica
Specifica
DyLight 405 NHS Ester
DMF (Dimethylformamide)
Amine
DyLight™ 405
DyLight™
400
Dye
Store desiccated at -20°C, protected from light.
Active Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
DyLight Fluors
420
Proteins