Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 488 NHS Ester
Label antibodies or other proteins as probes for fluorescence imaging assays with the full spectral range of NHS ester-activated DyLight Dyes.
Specifica
Descrizione | DyLight 488 NHS Ester |
---|---|
Product Type | Dye |
Solubilità | DMF (Dimethylformamide) |
Content And Storage | Store desiccated at -20°C, protected from light. |
Reattività chimica | Amine |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10485145
|
Thermo Scientific™
46402 |
DyLight 488 NHS Ester | 1 mg |
N/A
|
N/A | ||||
11849370
|
Thermo Scientific™
46403 |
DyLight 488 NHS Ester | 5 x 50 µg |
N/A
|
N/A | ||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Amine-Reactive DyLight Dyes are NHS ester-activated DyLight Fluors for fluorescent labeling of antibodies and other proteins to be used as molecular probes for cellular imaging and other fluorescence detection methods.
The DyLight Dyes exhibit higher fluorescence intensity and photostability than Alexa™, CyDye™ and LI-COR™ Dyes in many applications and remain highly fluorescent over a broad pH range (pH 4-9). Additionally, the water solubility of the DyLight Dyes allows a high dye-to-protein ratio without precipitation during conjugation.Highlights:
Brightness: high-fluorescence intensity provides outstanding sensitivity and requires less conjugate
Photostability: exceptional resistance to photobleaching enables fluorescence imaging under the most demanding conditions (e.g., structured illumination, 4pi microscopy)
Instrument compatibility: emission spectra match the principal output wavelengths of common fluorescence instrumentation
Specifica
DyLight 488 NHS Ester | |
DMF (Dimethylformamide) | |
Amine | |
DyLight™ 488 | |
DyLight™ | |
493 |
Dye | |
Store desiccated at -20°C, protected from light. | |
Active Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester | |
DyLight Fluors | |
518 | |
Proteins |
Sicurezza e movimentazione
- Dylight 488 NHS-Ester
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: DyLight Reactive Dyes
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.