Learn More
Abeba™ Dynamic 7313 Shoes
Special respiration absorbing lining allows the foot to breathe. Includes TPU sole with high slip resistance.
Marca:  Abeba™ 7313/42
44.27 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.94000kg
Codice prodotto. 15662668
  • 63.95€ / 1 paio
Spedizione stimata: 19-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Smooth leather white/red
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3574)
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Heel strap foldable, adjustable
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Leather
Slip-resistant
7313
White
42
Polyurethane