Learn More
Abeba™ Dynamic 7361 Shoes
Special respiration absorbing lining allows the foot to breathe. Includes TPU sole with high slip resistance.
Marca:  Abeba™ 7361/39
Codice prodotto. 15682788
  • 73.95€ / 1 paio
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Microfiber black
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3574)
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Heel strap non-foldable, adjustable
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Microfiber
Slip-resistant
7361
Black
39
Polyurethane