Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-BC4 Heating Circulator
For internal and external applications, equipped with closed bath tanks. Well-insulated tanks include a coil for counter-cooling. An integrated drain tap makes emptying the tank safe and clean.
2965.00€ - 3395.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 3 a 4.5 litri |
---|---|
Portata | 8 a 23 (l/min) |
Display | 3.5 in. TFT Display |
Circolazione esterna | Sì |
Features | Heating Circulator |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15940257
|
JULABO™
9021504 |
Interface not included |
2965.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15950257
|
JULABO™
9021504.A |
interfacce analogiche |
3395.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15960257
|
JULABO™
9021504.D |
Interfaccia RS232 |
3235.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Suitable for internal and external applications
- Powerful and infinitely adjustable pressure pump
- Flow rate 22 L/min, pressure 0.6 bar
- Easy switching between internal and external circulation
- Large color TFT display, multilingual interface
- Central rotary knob (controller) simplifies operation
- Integrated programmer for 8 x 60 program steps
- Integrated external Pt100 connection
- USB port
- Bath cover included with delivery
- Integrated drain makes emptying liquid easy and safe.
- High-quality thermal insulation of the bath tank
Specifica
3 a 4.5 litri | |
3.5 in. TFT Display | |
Heating Circulator | |
DYNEO™ DD-BC4 | |
+20 a +200 °C | |
13 x 15 / 15 cm | |
8.5 kg |
8 a 23 (l/min) | |
Sì | |
2 kW | |
0.1 a 0.6 bar | |
±0.01°C | |
23 x 41 x 42 cm | |
200-230 V/50-60 Hz, 100-115 V/50-60 Hz |