Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dynorphin A (1-13), Porcine
For cellular and molecular biology applications
46.23€ - 193.00€
Specifica
Specie | Porcine |
---|---|
Metodo di purificazione | HPLC |
Content And Storage | -30°C to -10°C |
Formato | Solid |
Peso molecolare | 1603.95 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15496149
|
Thermo Scientific Chemicals
J64015.M^ |
1 mg |
46.23€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15486149
|
Thermo Scientific Chemicals
J64015.#0 |
5 mg |
193.00€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Porcine | |
-30°C to -10°C | |
1603.95 | |
RUO - research use only |
HPLC | |
Solid | |
Dynorphin A (1-13), porcine | |
Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Arg-Ile-Arg-Pro-Lys-Leu-Lys |
RUO – Research Use Only