Learn More
Dysprosium sputtering target, 50.8mm dia x 3.18mm thick, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15477055
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15477055
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045735.KS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dysprosium sputtering target
Nota nome 50.8mm dia. x 3.18mm thick
CAS 7429-91-6
Quantità 1 Ea.
Odore Odorless
Formula molecolare Dy
Numero MDL MFCD00010982
Sinonimo ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
InChI Key KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Dy]
IUPAC Name dysprosium
Molecular Weight (g/mol) 162.50
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377