Learn More
3M™ Tappi per orecchie E-A-R™ Ultrafit
79.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Colore:
Giallo
Green
Yellow, Blue
Noise Reduction Rating (NRR):
14 db
20 db
32 db
Materiale:
Elastomeric Polymer
Silicone Rubber
TPE
Thermoplastic Elastomer
Quantità:
200/Pk.
50/Pk.
50/conf.
Descrizione
- Disponibili con custodia con gancio per cintura.
- Riutilizzabili, facili da lavare.
- Non devono essere modellati pe rl'inserimento a garanzia di una maggiore igiene
- Non è necessario affusolarli
Specifica
Colore | Yellow, Blue |
Certificazione/Conformità | CE Approved |
Quantità | 50/Pk. |
Noise Reduction Rating (NRR) | 32 db |
Product Type | Ear Plugs |
Materiale | Elastomeric Polymer |