missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
E-Cadherin (CDH1) / CD324 (Intercellular Junction Marker) Mouse, Clone: rCDH1/1525, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 999-MSM7-P0
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| E-Cadherin (CDH1) / CD324 (Intercellular Junction Marker) | |
| Cell Surface | |
| rCDH1/1525 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| 120-80kDa (Mature); 135kDa (Precursor) | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| RUO | |
| 999 | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant full-length human E-Cadherin protein | |
| MCF-7, LS174T, Raji, HT29, SK-BR3 cells. Prostate or Colon carcinomas. | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto