Learn More
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Bluetooth™ Electronic Multichannel Pipettes
Automate daily 96-and 384-well microplate pipetting tasks with the sealed-in security of ClipTip technology in these electronic multichannel pipettes, which offer both versatility and customization.
Marca: Thermo Scientific™ 4671060BT
1560.29 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
With enhanced versatility and customization, the Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Electronic Multichannel Pipette automates daily 96-and 384-well microplate pipetting tasks with the sealed-in security of Thermo Scientific™ ClipTip™ technology. Enjoy pipetting again with optimum functionality for every application and user preference. The NEW My Pipette™ Creator app enables programming of E1-ClipTip from the comfort of your PC.
Innovativa tecnologia ClipTip per l'interfaccia dei puntali con interblocco*- Il puntale è bloccato e sigillato in posizione finché non viene espulso, evitando così la caduta dei puntali e il conseguente spreco di campioni preziosi
- Tenuta perfetta per proteggere il volume del campione all'interno di ciascun puntale per una maggiore accuratezza e precisione
- I puntali vengono fissati ed espulsi con un tocco leggero, eliminando la fastidiosa necessità di premerli con forza sulla pipetta
My Pipette Creator rivoluziona il pipettaggio aprendo le porte a una nuova era della tecnologia
- Nuova app Web per pipettaggio con supporto Thermo Fisher Cloud
- Enables efficient, centralized programming and sharing of protocols between E1-ClipTip pipettes and colleagues
- Offre protocolli preprogrammati, da scaricare e condividere, per molti dei kit di reagenti e protocolli di pipettaggio più comuni
- Connect E1-ClipTip pipette to the app via a Bluetooth** or USB connection.
- Per accelerare la collaborazione e la riproducibilità, il tutto comodamente dal proprio computer.
E1-ClipTip pipette to help you enjoy pipetting
- E1-ClipTip is designed for optimum comfort and ease of use: the electronic tip ejection and index finger pipetting action let your thumb relax during pipetting.
- Due opzioni di funzionamento: matrice per fasi o preimpostazioni con configurazioni per le applicazioni più comuni.
- The Programs function allows you to store 30 your most common Matrix or Presets protocols with a specific name.
- Connect your E1-ClipTip pipette to My Pipette Creator app conveniently via Bluetooth**
- Cinque diversi profili utente per impostazioni personalizzate per più utenti e protocolli
- Funzione MyPipette™ per personalizzare la vista del menu principale organizzando le icone nell'ordine preferito o creando collegamenti ai programmi e alle funzioni di pipettaggio preferite. È anche possibile proteggere le impostazioni importanti dalla modifica involontaria con una password.
- Le funzioni di monitoraggio di assistenza e calibrazione ricordano all'utente quando la pipetta necessita di assistenza
- Batteria agli ioni di litio per prestazioni a lunga durata e ricarica rapida. Ricarica con supporto di ricarica o spina a scelta dell'utente.
- 2-year warranty with convenient web registration
E1-ClipTip pipette and ClipTip tips for every application
- μμ
- Canali singoli
- Multichannels with 8, 12 or 16 channels in 96 and 384 formats
- Adjustable tip spacing multichannels with 6, 8, 12 channels in 96 and 384 formats
- Ampia scelta di puntali ClipTip:
- μ
- μ
- Varie opzioni di confezionamento: filtrato, sterile, non sterile, in rack e ricarica
* E1-ClipTip 12.5 and all 384 E1-ClipTip pipettes utilize snap and seal technology.
** Bluetooth models available in following countries: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Ireland, Italy, Japan, Korea (Rep. of), Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States and Vatican. Per gli altri paesi, utilizzare i numeri di catalogo senza estensione 'BT'.
eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Tutti i marchi sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific e delle sue sussidiarie salvo diversamente specificato. Bluetooth™ è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.
Specifica
ClipTip 384 125 | |
ClipTip™ 384 125 | |
16 canali | |
Yes | |
μ |
Giallo | |
Bluetooth*, vedere la descrizione nella sezione seguente | |
E1-ClipTip™ | |
384 format | |
μ |