missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Earle's Balanced Salts without Sodium Bicarbonate

For mammalian cell culture

Marca:  MP Biomedicals™ 091700122

Codice prodotto. 11494815

  • 36.90€ / 10L

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Store at 4°C
Powder
Mammalian Cell Culture
Earle's Balanced Salts
Component Inorganic Salts Calcium Chloride [CaCl2 · 2H2O] Dihydrate 264.90000mg/L; Magnesium Sulfate [MgSO4] 97.70000mg/L; Potassium Chloride [KCl] 400.00000mg/L; Sodium Chloride [NaCl] 6800.00000mg/L; Sodium Phosphate Monobasic [NaH2PO4 · H2O] Monohydrate 140.00000mg/L; Other Dextrose 1000.00000mg/L; Phenol Red Sodium Salt 17.00000mg/L
10 L
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato