Learn More
Ansell™ Easy Flex 47-200 Series Nitrile Medium Weight Gloves
The coolness and comfort of cotton - but with far superior grip. Coating only on fingers and palm to protect the working area, but leaves the back of the hand free to breathe.
54.95€
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Certificazione/Conformità CE Mark, ANSI, CATEGORY II EN 388 : 2111
Materiale polso Nitrile
Coating Material Nitrile
Stile 47-200
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
11716743
Vedere i documenti
Ansell™
47200100
10
54.95€
12 paia
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12610902
Vedere i documenti
Ansell™
47200060
6.5
54.95€
12 paia
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12620902
Vedere i documenti
Ansell™
47200070
7
54.95€
12 paia
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11796733
Vedere i documenti
Ansell™
47200080
8
54.95€
12 paia
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11706743
Vedere i documenti
Ansell™
47200090
9
54.95€
12 paia
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Much better resistance to snags, puncture and abrasion.
  • Nitrile coating repels oil and grease
  • Safely handle smooth objects like boxes or appliances with ease
  • Lasts five times longer than an ordinary cotton glove
  • Cut-and-sewn construction
  • Interlock cotton liner
  • 3/4 Dipped
  • Knitwrist cuff
Specifica
Specifica
Nitrile
Nitrile
47-200
Coated-palm
Snag, puncture, abrasion and cut resistance
CE Mark, ANSI, CATEGORY II EN 388 : 2111
Nitrile
Interlock Cotton
144 Pairs
47-200