Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno Easy-Read™ per usi generici: Ad immersione parziale
Termometri a immersione parziale di facile lettura
Marca: H-B Instrument™ B60301-0100
Descrizione
- Il vetro posteriore giallo senza piombo e il liquido nero garantiscono una facile leggibilità e un minor numero di errori di lettura
- Contiene liquido atossico, biodegradabile, Enviro-Safe™
- Certificazione EnviroKleen™
Applicazioni:
Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
Manufactured and tested by our USA quality team, these thermometers are traceable to NIST™ and include a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy and Traceability.
Specifica
Tracciabile secondo gli standard NIST. Include una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo). | |
Ad immersione parziale | |
300 mm | |
Liquido Enviro-Safe™ | |
−35 °C | |
Da −35 °C a 50 °C | |
0.5 °C |
Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie. | |
12 in | |
Vetro | |
50 °C | |
n.a. | |
±1 °C | |
76 mm |