Learn More
Contec™ Teste per mocio EasyCurve™
Sono disponibili versioni non sterili o convalidate sterili; le teste per mocio sono autoclavabili. Le teste per mocio Contec™ EasyCurve™ utilizzano superfici curve per mocio con connettori girevoli per facilitare il contatto con la superficie a diverse angolazioni.
Marca: Contec™ EZSE0100
351.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Il sistema di pulizia EasyCurve™ offre la comodità di un mocio autostrizzante senza il dolore ergonomico. Il sistema compatto (mocio, secchio e carrello) è progettato per camere sterili di tutte le dimensioni e richiede uno spazio di stoccaggio minimo. Le teste per mocio si collegano a un telaio curvo in acciaio inossidabile per fornire prestazioni, flessibilità e portata superiori. Il design curvo della testa offre un'efficace azione di pulizia della superficie "lift and pull", garantendo una distribuzione uniforme di disinfettanti e detergenti. Tutti i componenti sono venduti separatamente.- Teste per mocio piatte, laminate in tessuto
- Schiuma di poliuretano idrofilo antigocciolamento; compatibile con la maggior parte dei solventi comuni
- Lo strato esterno in tessuto di poliestere resistente riduce le particelle e garantisce una distribuzione uniforme di disinfettanti e detergenti
- Testa per mocio antigocciolamento adatta per l'uso su soffitti, pareti e pavimenti
- Versioni sterili o non sterili
- Disponibile con bordo sigillato per aumentarne la durata ed eliminare la possibilità di contaminazione da particelle e fibre grazie alla schiuma esposta
- Il rivestimento in microfibra scanalato offre agli utenti una pulizia facile e uniforme per una migliore raccolta delle particelle e rimozione della contaminazione
Specifica
Testa per mocio, microfibra scanalata, bordo sigillato | |
Non sterile | |
15 x 5 x 0.375 pollici (38 x 13 x 1 cm) | |
2/sacchetto, 20 sacchetti/confezione | |
Ribbed Microfiber, Sealed Edge Mop Head | |
No |
White | |
Sì | |
Sì | |
Sistema di pulizia EasyCurve | |
Progettata per l'uso in impianti di produzione di dispositivi medici e farmaceutici, ospedali, farmacie di composizione e altri ambienti critici o controllati | |
Tessuto in microfibra di poliestere a maglia/schiuma di uretano idrofilo, Hydrophilic Urethane Foam |