Learn More
Contec™ Teste per mocio EasyCurve™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Sono disponibili versioni non sterili o convalidate sterili; le teste per mocio sono autoclavabili. Le teste per mocio Contec™ EasyCurve™ utilizzano superfici curve per mocio con connettori girevoli per facilitare il contatto con la superficie a diverse angolazioni.
Marca:  Contec™ EZSE0150
231.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15666986
  • 359.00€ / pezzi 24
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Curvo
  • Bordo sigillato
  • Leggero
  • Struttura: Schiuma di poliuretano idrofilo
  • Assorbente, antigocciolamento
  • Rivestimento in microfibra scanalato
  • Rivestimento in tessuto laminato
  • Detergente per tutte le superfici (pareti, pavimento)
  • Confezione singola
  • Dimensioni: 38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0.375 pollici)
Vantaggi:
  • Compatibile con le soluzioni, i solventi e i disinfettanti più comuni
  • Pulito, resistente, per la maggior parte delle superfici
  • Economico e facile da installare senza utensili
  • Non schiaccia né strappa i guanti
  • Riduce l'affaticamento dell'operatore
  • Autoclavabile
Applicazioni:
  • Impianti di produzione di dispositivi medici e farmaceutici
  • Ambiente critico o controllato
Specifica
Specifica
15 x 5 x 0.375 in. (38 x 13 x 1 cm)
Sterile
Single-use
No
Mop Head
Autoclavable
Sterile Sealed Edge Mop Head
Knitted Polyester Microfiber, Hydrophilic Urethane Foam