Learn More
Contec™ Sistema di pulizia per tende a strisce in plastica DualClean™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-6838122 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Copertura DualClean
Telaio DualClean
Materiale:
100% poliestere a maglia
100% poliestere tessuto
Acciaio inossidabile (304)
Microfibra di poliestere
Sterilità:
Non sterile
Sterili
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 80
Codice prodotto. 15626986
Marca: Contec™ DCMD0001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Progettato per la pulizia completa, facile ed economica delle tende a strisce in vinile. Il sistema di pulizia per tende a strisce in plastica Contec™ DualClean™ è un sistema esclusivo che consente di pulire rapidamente entrambi i lati delle tende a strisce in plastica da 4 a 12 pollici in un unico passaggio.
Sistema DualClean
Il sistema include un telaio in acciaio inossidabile con due bracci curvi, coperture in tessuto e un manico QuickConnect™. I manici QuickConnect sono intercambiabili. Il manico consigliato per il sistema DualClean ha il cod. prod. 19168806, manico in fibra di vetro estensibile. Tutti i componenti sono venduti separatamente.
  • Pulisce facilmente e uniformemente entrambi i lati della lunghezza della striscia
  • Sono disponibili due coperture in tessuto per soddisfare le esigenze di pulizia:
    • Il tessuto di spugna in microfibra rimuove e intrappola la polvere e altri contaminanti visibili
    • Il poliestere a maglia Quiltec™ è ideale per gli ambienti critici
  • Il telaio si adatta a un'ampia varietà di manici Contec
  • Il telaio elettrolucidato è autoclavabile e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici e disinfettanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensions 26.3 x 2.77 pollici (67 x 7 cm)
Product Type Copertura DualClean
Codice colore Bianco
Modello DCMD0001
Lunghezza (sistema imperiale) 26.3 pollici
Sterilità Non sterile
Lunghezza (sistema metrico) 66,8 cm
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Larghezza (sistema metrico) 7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.77 pollici
Monouso Monouso
Da utilizzare con (applicazione) Consente di pulire facilmente e rapidamente entrambi i lati delle tende in plastica in un unico passaggio
Certificazione/Conformità Classe ISO 6-8, aree di grado C/D
Color-coded No
Materiale Microfibra di poliestere