Learn More
Greiner Bio-One Easyload Pipette Tip Refill System, Sterile
Stacked refill system with rack suitable for refilling pipette tip boxes.
352.92€ - 522.24€
Specifica
Sterilità | Sterile |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Metodo di sterilizzazione | Irradiation |
Monouso | Single-use |
Graduated | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Imballaggio | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Imballaggio | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11709482
|
Greiner Bio-One
741061 |
Suitable for single-channel Brand, Eppendorf, Finnpipette, Gilson, Socorex pipettes, multi-channel Brand, Gilson, Eppendorf, Socorex pipettes | 960/Pk | 200 μL | N/A | ||||
11769472
|
Greiner Bio-One
741040 |
Suitable for single-channel Brand Eppendorf Finnpipette, Gilson, Socorex pipettes | 360/Pk | 1000 μL | N/A | ||||
Descrizione
- Simple, time- and space-saving refill system for standard pipette tips.
- Autoclavable racks.
- Stackable racks.
- Color-coded boxes.
- Positioning guides make it easier to place refill units on the racks.
- Design of rack interior increases stability during autoclaving and when pipette tips are bein used with multi-channel pipettes.
- Graduated
- Sterile
- For single use only
- Polypropylene construction
- Free of heavy metal
Specifica
Sterile | |
Irradiation | |
Yes | |
Polypropylene |
Autoclavable | |
Single-use | |
EasyLoad |