Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Rack per piastre di Petri Easyplate
Per un maggiore spazio di lavoro e un trasporto efficiente di grandi quantità di piastre Petri.
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ F18982-0409
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Barrette di tenuta in silicone per la tenuta delle piastre di Petri; inserimento e rimozione semplici di gruppi di piastre senza toccare le piastre superiori o inferiori
- Le etichette laterali hanno lo spazio per fornire un’accurata identificazione dei campioni
- In policarbonato leggero, resistente alle sostanze chimiche
- Autoclavabile a 121 °C (250 °F)
Specifica
Rack, piastre Petri | |
Assortiti | |
Policarbonato | |
Piastra di Petri | |
24 cm |
Sì | |
Piastre Petri (100 mm) | |
48 | |
1 ciascuno |