Learn More
Fisherbrand™ Rack per piastre di Petri Easyplate™
I rack con codifica a colori ottimizzano l'organizzazione e l'identificazione dei campioni.
210.00€ - 1255.00€
Specifica
Product Type | Petri Dish Rack |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Materiale | Policarbonato |
Sovrapponibile | No |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Piastre di Petri 10 cm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Posizioni | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Posizioni | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11754736
|
Fisherbrand™
|
Rosso | 48 | 22.8 cm |
210.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10157541
|
Fisherbrand™
|
Natural, Red, Yellow, Blue (Set of 4) | 48 | 22.8 cm |
1255.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11587832
|
Fisherbrand™
|
Blu | 84 | 35.5 cm |
238.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11764736
|
Fisherbrand™
|
Giallo | 48 | 22.8 cm |
210.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
I rack con codifica a colori ottimizzano l'organizzazione e l'identificazione dei campioni.
- Per un maggiore spazio di lavoro e un trasporto efficiente di una grande quantità di piastre Petri
- Disponibili in 4 colori e due formati; il formato con altezza 24.1 cm (9.5 pollici) può contenere 48 piastre Petri da 100 mm e il formato con altezza 36.8 cm (14.5 pollici) può contenere 84 piastre Petri da 100 mm
- Barrette di tenuta in silicone per la tenuta delle piastre di Petri; inserimento e rimozione semplici di gruppi di piastre senza toccare le piastre superiori o inferiori
- Le etichette laterali hanno lo spazio per fornire un’accurata identificazione dei campioni
- In policarbonato leggero, resistente alle sostanze chimiche
- Autoclavabile a 121 °C (250 °F)
Order Info
Disponibili in due dimensioni—il rack da 14 pollici (35.5 cm) può contenere un totale di 84 piastre; il rack da 9 pollici (22.8 cm) può contenere 48 piastre.
Specifica
Petri Dish Rack | |
Policarbonato | |
Piastre di Petri 10 cm |
Sì | |
No |