Learn More
Contec™ Sistema di pulizia EasyReach™: strumento di pulizia
BIOPHARMA
Product Code. 15840890 Shop All Contec Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Materiale:
Acciaio inossidabile
Polipropilene
Product Type:
Cleaning Tool
Telaio per mocio piatto
Telaio piatto a 1 pezzo
Lunghezza (sistema imperiale):
7,25 pollici
7,5 pollici
16,5 pollici
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Product Code. 15840890
missing translation for 'mfr': Contec™ 2665SF
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Passa facilmente attraverso i portelli di trasferimento, non richiede assemblaggio né manutenzione. Il sistema di pulizia EasyReach™ è ideale per isolatori, armadi, cappe a flusso d'aria laminare, scatole a guanti e altri mini-ambienti.
Il sistema di pulizia EasyReach™ è composto da 1 strumento di pulizia in acciaio inossidabile leggero e da tamponi di pulizia assorbenti e monouso intercambiabili che garantiscono una pulizia e una disinfezione efficaci nelle aree difficili da raggiungere.
  • La forma rettangolare consente passate sovrapposte in linea retta
  • La testina girevole di 360° a profilo basso consente un rapido accesso alle aree difficili
  • Giunto incernierato e struttura leggera
  • Il bordo a facile presa sul tampone di pulizia garantisce che il panno si adatti perfettamente al telaio per testina per mocio; facile da sostituire con i guanti
  • Le confezioni con quantità ridotte sono ottimizzate per l'uso in un’unica sessione
  • Il tampone in poliestere imbottito ben montato garantisce una copertura efficace e uniforme della superficie, riducendo il numero di contaminanti vitali e non vitali e garantendo la massima rimozione dei residui
  • I tamponi a bordi sigillati e a doppio strato assorbente Quiltec™ garantiscono la massima riduzione di particelle e fibre
  • Tamponi per pulizia disponibili presaturati con IPA al 70%
Nota:
i tamponi per pulizia sono venduti separatamente (vedere MEQT0001, MEQT0002, PSME0001). Per l'opzione EasyReach con manico lungo vedere telai e manici per testina per mocio QuickConnect™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Cleaning Tool
Lunghezza (sistema imperiale) 16,5 pollici
Sterilità Non sterile
Lunghezza (sistema metrico) 42 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Monouso Riutilizzabile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Isolators - rigid, flexible film, half suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators
Da utilizzare con (applicazione) Rigid, Flexible Film, Half Suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators
Materiale Acciaio inossidabile